Documentos
270555
Sigma-Aldrich
N,N-Dimetilacetamida
suitable for HPLC, ≥99.9%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CON(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
87.12
Beilstein:
1737614
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
densidade de vapor
3 (vs air)
pressão de vapor
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
Ensaio
≥99.9%
forma
liquid
temperatura de autoignição
914 °F
Lim. expl.
1.8 %, 100 °F
11.5 %, 160 °F
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
<0.030% water
resíduo de evaporação
<0.001%
índice de refração
n20/D 1.437 (lit.)
pH
4 (20 °C, 200 g/L)
pb
164.5-166 °C (lit.)
pf
−20 °C (lit.)
densidade
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 270 nm Amax: 1.00
λ: 280 nm Amax: 0.30
λ: 290 nm Amax: 0.15
λ: 310 nm Amax: 0.05
λ: 320 nm Amax: 0.03
λ: 360-400 nm Amax: 0.01
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
chave InChI
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Simulação ternária de campo de fase de estruturas de membrana microporosa de poli(fluoreto de vinilideno) preparadas pela separação de fase não induzida por solvente com diferentes aditivos e tratamentos com solventes: Este estudo destaca o uso de N,N-dimetilacetamida (DMAC) na preparação de membranas avançadas de poli(fluoreto de vinilideno), mostrando seu papel crítico no aprimoramento do processamento de polímeros e estruturas de membrana na ciência de materiais (Zhang et al., 2024).
  • Melhor desempenho de remoção de proteína da membrana de ultrafiltração PES Hollow-Fiber com estrutura semelhante à esponja: A pesquisa demonstra a efetividade da DMAC na produção de membranas de ultrafiltração de alto desempenho, enfatizando sua importância em aplicações biomédicas e tratamento de efluentes (Zhao et al., 2024).
  • Poli(fluoreto de vinilideno) Aerogéis com alfa, beta e gama; formas cristalinas: Correlacionando propriedades físico-químicas com estruturas polimórficas: Este artigo mostra a versatilidade de DMAC como solvente na síntese de aerogéis de poli(vinilideno fluoreto), ligando seu uso a avanços significativos na compreensão da cristalinidade e das propriedades do polímero (Suresh et al., 2024).
  • Ésteres de celulose: Síntese para formação adicional de filmes com nanopartículas incorporadas de magnetita: O estudo utiliza DMAC para a síntese de filmes de éster celulose avançados, integrados com nanopartículas de magnetita, ilustrando seu potencial no desenvolvimento de materiais multifuncionais para diversas aplicações industriais (Furlan Sandrini et al., 2024).
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
147.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
64 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Solutions of cellulose in N, N-dimethylacetamide/lithium chloride studied by light scattering methods.
Roder T, et al.
Polymer, 42(16), 6765-6773 (2001)
B Tosh et al.
Carbohydrate research, 327(3), 345-352 (2000-08-17)
Commercial rayon grade cellulose was dissolved in the lithium chloride-N,N-dimethylacetamide (LiCl-DMAc) solvent system and esterified with acetic anhydride using p-toluenesulfonyl chloride (p-TsCl) and pyridine as catalysts. The reaction temperature was varied from 28 to 70 degrees C and the time
Solution studies of cellulose in lithium chloride and N,N-dimethylacetamide.
McCormick CL, et al.
Macromolecules, 18(12), 2394-2401 (1985)
S Sood et al.
Animal reproduction science, 129(1-2), 89-95 (2011-11-15)
Three experiments conducted to improve the survival of emu sperm during cryopreservation aimed to: (1) minimize chilling injury during the cooling phase; (2) determine the osmotic effects of dimethylacetamide (DMA), sucrose and trehalose; and (3) investigate the timing and nature
Wesley Walker et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(6), 2076-2079 (2013-01-31)
A major challenge in the development of rechargeable Li-O(2) batteries is the identification of electrolyte materials that are stable in the operating environment of the O(2) electrode. Straight-chain alkyl amides are one of the few classes of polar, aprotic solvents