densidade de vapor
7 (vs air)
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 126 °C)
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
forma
liquid
resistividade
95.8 μΩ-cm, 20°C
pb
356.6 °C (lit.)
356.6 °C
pf
−38.87 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Hg]
InChI
1S/Hg
chave InChI
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3