Documentos Principais
1.01091
Supelco
Aluminium hydroxide
powder, hydrargillite EMPLURA®
Sinônimo(s):
Aluminium hydroxide, Hydrargillite
About This Item
Fórmula linear:
Al(OH)3 · x H2O
Número CAS:
Peso molecular:
78.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352305
Número do índice EC:
244-492-7
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
EMPLURA®
Formulário
powder
perda
30.0-35.0% loss on ignition, 700°C
pH
8-9 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pf
300 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubilidade
water: insoluble at 20 °C
densidade
2.42 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
~90 g/100 mL
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
traços de cátion
Fe: ≤0.01%
Na: ≤0.3%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Al].O.O.O
InChI
1S/Al.3H2O/h;3*1H2
chave InChI
MXRIRQGCELJRSN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Investigation into the Influence of the Process Parameters on the Stability of a Poly(Vinyl)-Alcohol-Based Coating System.: Discusses the stabilization of polymeric materials using aluminium hydroxide, emphasizing its importance in material science for enhancing the durability and performance of coatings (Canale et al., 2024).
Nota de análise
Identity: conforms
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO): ≤ 0.05 %
Fe (Iron): ≤ 0.01 %
Na (Sodium): ≤ 0.3 %
Loss on ignition (700°C): 30.0 - 35.0 %
Bulk density: about 90 g/100ml
Particle size (<&#8199;150&#8199;&#181;m): about 90
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany