238910
Drierite™
without indicator, 4 mesh
Sinônimo(s):
Calcium sulfate, Gypsum
About This Item
Produtos recomendados
forma
chunks
técnica(s)
ion chromatography: suitable
tamanho de partícula
4 mesh
cadeia de caracteres SMILES
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ca.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
chave InChI
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1