68360
Fluorescent Red Mega 485 NHS-ester
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (coupling to amines)
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥90% (coupling to amines)
forma
powder
fluorescência
λex 482 nm; λem 559 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)c2ccc3C=C(C(=O)Oc3c2)c4cc[n+](CCCS([O-])(=O)=O)cc4
InChI
1S/C29H33N3O9S/c1-2-31(15-5-3-4-7-28(35)41-32-26(33)10-11-27(32)34)23-9-8-22-19-24(29(36)40-25(22)20-23)21-12-16-30(17-13-21)14-6-18-42(37,38)39/h8-9,12-13,16-17,19-20H,2-7,10-11,14-15,18H2,1H3
chave InChI
VKRRBXLGPVGMGA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3