230405
Mercury(I) chloride
ACS reagent, ≥99.5%
Sinônimo(s):
Calomel, Mercurous chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Ensaio
≥99.5%
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: mercury
Impurezas
≤0.01% HgCl2
resíduo de redução
≤0.02%
pf
400 °C (subl.) (lit.)
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.01%
traços de cátion
HgCl2: ≤0.01%
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Hg][Hg]Cl
InChI
1S/2ClH.2Hg/h2*1H;;/q;;2*+1/p-2
chave InChI
ZOMNIUBKTOKEHS-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3