Documentos Principais
221090
Sigma-Aldrich
Mercury(II) iodide
ACS reagent, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Mercuric iodide red
About This Item
Fórmula linear:
HgI2
Número CAS:
Peso molecular:
454.40
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Ensaio:
≥99.0%
grau:
ACS reagent
Formulário:
powder
solubilidade:
potassium iodide solution: passes test
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: mercury
Impurezas
≤0.05% soluble Hg salts
p.e.
354 °C (lit.)
pf
259 °C (lit.)
solubilidade
potassium iodide solution: passes test
traços de cátion
Hg+: ≤0.1%
cadeia de caracteres SMILES
I[Hg]I
InChI
1S/Hg.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
chave InChI
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Red mercuric oxide possesses the ability to detect high energy radiation (X- and γ-rays) and is used in nuclear radiation detectors.[1][2]
Aplicação
Mercury(II) iodide may be used in the preparation of the following:
  • mercury(II) acetate[3]
  • di­iodo­bis(1-methyl-1,3-imidazolium-2-thiol­ato-S)­mercury(II)[4]
  • [Hg2(L)(I)4] and [(L′)Hg(μ-I)2HgI2]n (L = N, N′-bis(phenyl(pyridin-2-yl)methylene)propane-1,2-diamine, L′ = N-(phenyl(pyridin-2-yl)methylene)propane-1,2-diamine)[5]
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Mercuric iodide for room temperature radiation detectors. Synthesis, purification, crystal growth and defect formation.
Piechotka M.
Materials Science & Engineering. R, Reports : A Review Journal, 18(1), 1-98 (1997)
Preliminary results on mercuric iodide nuclear radiation detectors.
Ponpon JP, et al.
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, 119, 197-198 (1974)
Syntheses, Characterization, and Crystal Structures of a Dinuclear Complex and Coordination Polymer of Mercury (II) with Schiff Base Ligands containing N3 and N4 Donors.
Abedi M, et al.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 640(11), 2193-2197 (2014)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 637-637 (1994)
Diiodobis (1-methyl-1, 3-imidazolium-2-thiolato-S) mercury (II).
Pavlovic G, et al.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 56(7), 801-803 (2000)