210056
Potassium periodate
99.8%, ACS reagent
Sinônimo(s):
Periodic acid potassium salt, Potassium (meta)periodate
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Ensaio
99.8%
99.8-100.3% (ACS specification)
forma
powder
adequação da reação
reagent type: oxidant
Impurezas
≤0.01% other halogens
pH
~5.1 (25 °C, 5 g/L)
pf
582 °C (lit.)
traços de cátion
Mn: ≤1 ppm
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-]I(=O)(=O)=O
InChI
1S/HIO4.K/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
chave InChI
FJVZDOGVDJCCCR-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- To compose silica-based slurries for polishing of ruthenium surface.
- To prepare slurry containing glycine for ruthenium and copper polishing.
- Spectrophotometric estimation of manganese in soil and fertilizer samples.4
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3