19440
2-Butanol
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC)
Sinônimo(s):
sec-Butyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
Agency
reag. Ph. Eur.
densidade de vapor
2.6 (vs air)
pressão de vapor
12.5 mmHg ( 20 °C)
grau
puriss. p.a.
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
liquid
Lim. expl.
9.8 %
técnica(s)
GC/GC: suitable
Impurezas
≤0.025% aldehyde (as CH3(CH2)2CHO)
≤0.1% 2-butanone
≤0.1% isopropanol
≤0.1% tert-butanol
≤0.1% water
<0.01% ketone (as CH3COCH3)
resíduo de evaporação
≤0.001%
índice de refração
n20/D 1.397 (lit.)
n20/D 1.397
p.e.
98 °C (lit.)
pf
−115 °C (lit.)
densidade
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
chave InChI
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
27 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?