13433
Bicarbonato de sódio
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E500, 99.0-100.5%, powder
Sinônimo(s):
Sodium hydrogen carbonate
About This Item
Produtos recomendados
grau
puriss.
Ensaio
99.0-100.5%
forma
powder
qualidade
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E500
Impurezas
ammonia (NH3), in accordance
organic volatile impurities, complies
residual solvents, complies
water-insoluble matter, complies
≤0.002% ammonium (NH4), complies
perda
≤0.2% loss on drying (silica gel)
pH
≤8.6 (20 °C, 5%)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
densidade
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
carbonate (CO32-): in accordance
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤0.5 mg/kg
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤100 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
adequação
complies for appearance of solution
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1