13152
Cloreto de magnésio
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, FCC, E511, 99-101%, ≤0.0001% Al
About This Item
Produtos recomendados
grau
puriss.
Nível de qualidade
Ensaio
99-101%
forma
solid
qualidade
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, FCC, E511
Impurezas
acidity or alkalinity, complies
residual solvents, complies
≤0.0001% Al
≤0.005% ammonium (NH4)
≤0.01% free alkali (as MgO)
≤0.02% free acid (as HCl)
51.0-55.0% water (Karl Fischer)
traços de ânion
bromide (Br-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤2 mg/kg
Ba: ≤20 mg/kg
Ca: ≤1000 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Na: ≤5000 mg/kg
Pb: ≤4 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
adequação
complies for appearance of solution
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
chave InChI
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1