13143
Magnesium sulfate hydrate
puriss., dried, 99.0-101.0% MgSO4 basis (in dried substance)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
puriss.
Ensaio
99.0-101.0% MgSO4 basis (in dried substance)
Formulário
powder
qualidade
dried
Impurezas
acidity or alkalinity, complies
residual solvents, complies
≤0.0015% heavy metals (as Pb)
perda
26-32% loss on drying, 400-500 °C
pH
6.5-8 (25 °C, 120.4 g/L)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤400 mg/kg
traços de cátion
As: ≤2 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
adequação
complies for appearance of solution
cadeia de caracteres SMILES
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
chave InChI
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?