grau
reagent grade
densidade de vapor
2.58 (vs air)
pressão de vapor
15.6 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98.0%
forma
liquid
temperatura de autoignição
778 °F
Lim. expl.
3.4 %
índice de refração
n20/D 1.391 (lit.)
pb
114-115 °C (lit.)
pf
−90 °C (lit.)
solubilidade
acetone: soluble(lit.)
alcohol: soluble(lit.)
water: slightly soluble(lit.)
densidade
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC[N+]([O-])=O
InChI
1S/C2H5NO2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3
chave InChI
MCSAJNNLRCFZED-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
pK of nitroethane is 8.60.4
Nitroethane is an aprotic solvent with high polarity, which on oxidation with glucose oxidase gives nitrite, acetaldehyde and hydrogen peroxide as the major products.
Aplicação
- β-nitro amine derivatives
- β-aryl nitroethylenes
- 2-alkylthio-3-alkylamino-1-aryl(hetaryl)-4-nitropentene
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
87.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
31 °C - closed cup