N22851
1-Nitropropane
≥98.5%
Sinônimo(s):
1-Nitropropane
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
7.5 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98.5%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
788 °F
IVD
for in vitro diagnostic use
índice de refração
n20/D 1.401 (lit.)
p.e.
131-132 °C (lit.)
densidade
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC[N+]([O-])=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3
chave InChI
JSZOAYXJRCEYSX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?