About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4NHCH3
Número CAS:
Peso molecular:
186.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.6120 (lit.)
p.e.
253 °C (lit.)
densidade
1.461 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
bromo
cadeia de caracteres SMILES
CNc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H8BrN/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5,9H,1H3
chave InChI
HKOSFZXROYRVJT-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)