Documentos
101389
Sigma-Aldrich
Chlorobenzene
ReagentPlus®, 99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5Cl
Número CAS:
Peso molecular:
112.56
Beilstein:
605632
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.04
densidade de vapor
3.86 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
11.8 mmHg ( 25 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
forma
liquid
temperatura de autoignição
1178 °F
Lim. expl.
7.1 %
índice de refração
n20/D 1.524 (lit.)
pH
7
pb
132 °C (lit.)
pf
−45 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 0.207 g/L at 20 °C
densidade
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
chave InChI
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Chlorobenzene may be used in the synthesis of :
  • DDT (Dichlorodiphenyltrichloroethane)
  • acetophenetidin
  • DL-erythrose derivatives, which allows to convert pollutants to synthetically useful chiral intermediates
  • ortho/para-nitrochlorobenzenes and aniline
Informações legais
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
27 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Cheremisinoff.PN
Industrial Solvents Handbook, Revised And Expanded Chemical Industries, (2) (2003)
"An enantiodivergent approach to D-and L-erythrose via microbial oxidation of chlorobenzene"
Hudlicky T, et al.
Tetrahedron Letters, 30(31), 4053-4054 (1989)
Catalysts based on pillared clays for the oxidation of chlorobenzene.
Aznarez A, et al.
Catalysis Today, 246, 15-27 (2015)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 302-302 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 6-6 (1994)