Ensaio
≥99%
forma
crystalline
qualidade
purified
perda
≤0.5% loss on ignition, 500 °C, 2 h
pf
858 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
traços de cátion
Fe: ≤50 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[F-].[K+]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1