PX1467
Potassium Fluoride
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinônimo(s):
Potassium Fluoride, potassium fluoride
About This Item
Produtos recomendados
Agency
meets USP/NF
Nível de qualidade
pressão de vapor
1.3 hPa ( 885 °C)
Ensaio
≥99.0% (precipitation titration)
forma
solid
Impurezas
≤0.01 meq/g Titrable base
≤0.03 meq/g Titrable acid
≤0.1% Potassium fluosilicate (K2SiF6)
pH
8-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pb
1505 °C/1013 hPa
pf
846 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Fe: ≤0.001%
Na: ≤0.2%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Nota de análise
Chloride (Cl): 0.005% max
Heavy metals (as Pb): 0.001% max
Iron (Fe): 0.001% max
Potassium fluosilicate (K2SiF6): 0.1% max
Sodium (Na): 0.2% max
Sulfate (SO4): 0.005% max
Titrable acid: 0.03meq/g max
Titrable base: 0.01meq/g max
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1