Documentos Principais
Z804428
Specac® Omni Cell windows
KRS-5, 41mm x 23mm x 4mm, for Omni Cell
Selecione um tamanho
2 EA
R$ 15.217,00
R$ 15.217,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2 EA
R$ 15.217,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
R$ 15.217,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Materiais
KRS-5
embalagem
pkg of 2 ea
fabricante/nome comercial
Specac Ltd
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
tamanho
41 mm × 23 mm , rectangular
Descrição geral
Specac® Omni Cell windows [KRS-5, 41 mm x 23 mm x 4 mm] are accessories mainly for use with Specac® Omni Cell demountable cell system for IR spectroscopy analysis of liquids, mulls, pastes, and cast film samples.
Informações legais
Specac is a registered trademark of Specac Ltd.
acessório
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)