Documentos Principais
Z151696
Sigma-Aldrich
Polished IR crystal window
KBr
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.219,00
R$ 1.219,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.219,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
R$ 1.219,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Materiais
KBr
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
diâmetro × espessura
13 mm × 2 mm
Descrição geral
Use with magnetic holder (Z112488) for films, neat, or Nujol samples.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)