Documentos Principais
Z804304
Specac® Omni Cell windows
ZnSe, 41mm x 23mm x 2mm, for Omni Cell
Selecione um tamanho
2 EA
R$ 18.452,00
R$ 18.452,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2 EA
R$ 18.452,00
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
R$ 18.452,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Materiais
ZnSe
embalagem
pkg of 2 ea
fabricante/nome comercial
Specac Ltd
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
tamanho
41 mm × 23 mm , rectangular
Descrição geral
Specac® Omni Cell windows [ZnSe, 41mm x 23mm x 2mm] are accessories mainly for use with Specac® Omni Cell demountable cell system for IR spectroscopy analysis of liquids, mulls, pastes, and cast film samples.
Outras notas
These windows require the additional spacer for thin windows Z805173
Informações legais
Specac is a registered trademark of Specac Ltd.
acessório
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)