Y0001769
Pirfenidone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5-Methyl-1-phenyl-2-(1H)-pyridone
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
pirfenidone
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C=CC(C)=C1)N1C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C12H11NO/c1-10-7-8-12(14)13(9-10)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3
chave InChI
ISWRGOKTTBVCFA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)