Y0000714
Ritonavir
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1,3-Thiazol-5-ylmethyl N-[(2S,3S,5S)-3-hydroxy-5-[[(2S)-3-methyl-2-[[methyl-[(2-propan-2-yl-1,3-thiazol-4-yl)methyl]carbamoyl]amino]butanoyl]amino]-1,6-diphenylhexan-2-yl]carbamate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
EP
família API
ritonavir
embalagem
pkg of 80 mg
fabricante/nome comercial
EDQM
condição de armazenamento
protect from light
solubilidade
ethanol: soluble
methanol: soluble
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c(nc(c1)CN(C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OCc4[s]cnc4)Cc3ccccc3)Cc2ccccc2)C(C)C
InChI
1S/C37H48N6O5S2/c1-24(2)33(42-36(46)43(5)20-29-22-49-35(40-29)25(3)4)34(45)39-28(16-26-12-8-6-9-13-26)18-32(44)31(17-27-14-10-7-11-15-27)41-37(47)48-21-30-19-38-23-50-30/h6-15,19,22-25,28,31-33,44H,16-18,20-21H2,1-5H3,(H,39,45)(H,41,47)(H,42,46)/t28-,31-,32-,33-/m0/s1
chave InChI
NCDNCNXCDXHOMX-XGKFQTDJSA-N
Descrição geral
Ritonavir belongs to the group of protease inhibitors that are widely used in combination with other drugs in the prevention of HIV. Its mode of action involves binding to the active site of the protease enzyme and preventing the further maturation of new viral particles.[1]
Aplicação
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)