Y0001727
Sodium alendronate trihydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Alendronate sodium trihydrate, 4-amino-1-hydroxy-1-phosphonobutyl phosphonic acid, monosodium, MK-217
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
alendronate
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].NCCCC(O)(P(O)(O)=O)P(O)([O-])=O
InChI
1S/C4H13NO7P2.Na.3H2O/c5-3-1-2-4(6,13(7,8)9)14(10,11)12;;;;/h6H,1-3,5H2,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
chave InChI
DCSBSVSZJRSITC-UHFFFAOYSA-M
Informações sobre genes
human ... FDPS(2224)
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)