Y0001287
Heparin calcium for NMR identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Heparin calcium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
heparin
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)