05-1336-S
Anti-phospho-Histone H3 (Ser10) Antibody, clone CMA312, Trial Size
clone CMA312, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
H3S10P, Histone H3 (phospho Ser10), H3 Histone, family 3A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CMA312, monoclonal
reatividade de espécies
human, vertebrates
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ChIP: suitable
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer10)
Informações sobre genes
human ... H3C1(8350)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Histones
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa Acid extract lysate
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2