54342
Etidronic acid monohydrate
≥95.0% (T)
Sinônimo(s):
(1-Hydroxyethylidene)bisphosphonic acid monohydrate, 1-Hydroxyethylidenediphosphonic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95.0% (T)
cadeia de caracteres SMILES
O.CC(O)(P(O)(O)=O)P(O)(O)=O
InChI
1S/C2H8O7P2.H2O/c1-2(3,10(4,5)6)11(7,8)9;/h3H,1H3,(H2,4,5,6)(H2,7,8,9);1H2
chave InChI
KKNZXUHBWLPUFN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
It can be also employed as a chelating agent in the synthesis of metal-ligand complexes.
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2