320137
Acrylonitrile
≥99%, contains 35-45 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Sinônimo(s):
Vinyl cyanide
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
1.83 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
86 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
897 °F
contém
35-45 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Lim. expl.
17 %
índice de refração
n20/D 1.391 (lit.)
p.e.
77 °C (lit.)
pf
−83 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C=CC#N
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2
chave InChI
NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
23.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
RAFT polymerization offers living characteristics to radical polymerization, contributing versatility to reversible deactivation radical polymerization methods.