Documentos Principais
Y0000184
Rifabutin impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-(2-Methylpropyl)-4-piperidone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H17NO
Número CAS:
Peso molecular:
155.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
pharmaceutical primary standard
família API
rifabutin
fabricante/nome comercial
EDQM
índice de refração
n20/D 1.456 (lit.)
p.e.
220 °C (lit.)
densidade
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CN1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C9H17NO/c1-8(2)7-10-5-3-9(11)4-6-10/h8H,3-7H2,1-2H3
chave InChI
KMTASGXMTBUSSP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Rifabutin impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Embalagem
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
199.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93.3 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)