Y0000011
Hymecromone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Methylumbelliferone, β-Methylumbelliferone, 4-MU, 7-Hydroxy-4-methylcoumarin
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
hymecromone
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC(=O)Oc2cc(O)ccc12
InChI
1S/C10H8O3/c1-6-4-10(12)13-9-5-7(11)2-3-8(6)9/h2-5,11H,1H3
chave InChI
HSHNITRMYYLLCV-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)