Y0000013
Hymecromone impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
7-Hydroxy-2-methyl-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
hymecromone
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[o]1c2c([c](cc1C)=O)ccc(c2)O
InChI
1S/C10H8O3/c1-6-4-9(12)8-3-2-7(11)5-10(8)13-6/h2-5,11H,1H3
chave InChI
QIPBSGDZHKDNNJ-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)