RTC000079
Isopropanol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
2-propanol, IPA, Álcool isopropílico
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0001728
traceable to USP 1570428
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 20 mL
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
chave InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Isopropanol in lipid extraction for food analysis: Isopropanol was used in a microwave-assisted extraction coupled with UHPLC-Q-Orbitrap-MS for a lipidomic study of soft cheese. This highlights its application in extracting complex lipid profiles, crucial for food quality and nutritional research (Campaniello et al., 2024).
- Isopropanol in polymer research: Research on spray-coated MoO3 hole transport layers for inverted organic photovoltaics utilized isopropanol. This study illustrates isopropanol′s role as a solvent in the preparation of electronic and photonic materials, indicating its critical function in material science (Huang et al., 2024).
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
12 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?