RPI-PA1-1
Recombinant Pen a 1 (Penaeus aztecus allergen 1.0101), brown shrimp
pkg of 250 μg, storage temp.:-20°C
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Ensaio
>95%
peso molecular
33 kDa
embalagem
pkg of 250 μg
fabricante/nome comercial
InBio
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Source: Pichia pastoris
Formulation: Preservative and carrier-free in 20mM tris, 0.3 M NaCl, pH 8.0. Filtered through 0.22μm filter.
Concentration: See product insert.
Purification: Purified from Pichia pastoris culture by multi-step chromatography. Purity >95 % by SDS-PAGE
Note:
(1) rMal d 1 has a N-terminal 6xHis-tag.
(2) Avoid repeated Freeze/Thaw cycles. It is recommended to aliquot the product upon first thaw and freeze in working aliquot volumes.
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)