Documentos Principais
RP-PP3-1
Recombinant Pru p 3.0102 (Prunus persica allergen 3.0102), peach
pkg of 250 μg, storage temp.:-20°C
Selecione um tamanho
250 μG
R$ 8.143,00
R$ 8.143,00
Previsão de entrega em25 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 μG
R$ 8.143,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.26
R$ 8.143,00
Previsão de entrega em25 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Ensaio
>95%
peso molecular
10 kDa (under reducing conditions)
embalagem
pkg of 250 μg
fabricante/nome comercial
InBio
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Source: nsLTP from peach expressed in Pichia pastoris
Formulation: Preservative and carrier-free in phosphate buffered saline, pH 7.4. Filtered through 0.22 μm filter.
Concentration: See product insert.
Purification: Purified from Pichia pastoris by multi-step HPLC. Purity > 95 % by silver stained SDS-PAGE.
Note:
(1) rPru p 3 has a C-terminal 6xHis-tag.
(2) Avoid repeated Freeze/Thaw cycles. It is recommended to aliquot the product upon first thaw and freeze in working aliquot volumes.
Exoneração de responsabilidade
Allergens are provided for research and commercial use in vitro:  not for human in vivo or therapeutic use.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)