Documentos Principais
QC3364
Supelco
Anions - Whole Volume
certified reference material
Selecione um tamanho
500 ML
R$ 647,00
R$ 647,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 ML
R$ 647,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 647,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
fabricante/nome comercial
RTC QCI-3011
concentração
in H2O
técnica(s)
ion chromatography: suitable
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Outras notas
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes..
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Supelco
Supelco
QC1041
Minerals