M9956
M9 Minimal Salts, 5X
Liquid microbial growth medium
Sinônimo(s):
5x M9 salts
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
Molecular Biology
for molecular biology
esterilidade
sterile; 0.2 μm filtered
Formulário
liquid
adequação
suitable for nonselective for Escherichia coli and Coliforms
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Filter-sterilized, ready-to-use format
- Convenient package size
- Standard formulation
Componentes
64 g/L Na2HPO4 ⋅7H2O
2.5 g/L NaCl
5.0 g/L NH4Cl
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Initiating a Starter Culture