PPB008
Tris Acetate-EDTA buffer
pH 8.3, pHast Pack™, powder
Sinônimo(s):
1X TAE buffer, TAE, Tris Acetate EDTA, TAE buffer
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
pHast Pack™
Formulário
powder
pH
8.3
adequação
suitable for gel electrophoresis (after dilution to working concentration)
suitable for gel electrophoresis
atividade externa
DNAse, none detected
Nickase, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)=O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.C2H4O2/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;1-2(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;1H3,(H,3,4)
chave InChI
HGEVZDLYZYVYHD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- DNA agarose gel electrophoresis
- Non-denaturing RNA agarose gel electrophoresis for RNA >1500 bases
- Denaturing gradient gel electrophoresis
- Northern and Southern blotting
Características e benefícios
- Ready for use – saves time and effort
- No measuring and pH adjusting needed
- Eliminate exposure to toxic chemicals to prepare buffers
- Biological tests: free of DNase, RNase, Protease, and Nickase
- Chemical tests: Iron ≤10 ppm, lead ≤5 ppm
Embalagem
Nota de preparo
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)