PHR3527
D-(+)-Arabitol
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
D-(+)-Arabitol
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
família API
arabitol
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 500 mg
doçura
0.7 × sucrose
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)C(O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
chave InChI
HEBKCHPVOIAQTA-QWWZWVQMSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente