This Pharmaceutical Secondary Standard has not been tested for stability in solution. However, the research product 121739, Adonitol (a synonym of Ribitol) notes that stock solutions are stable for up to 2 months at 4°C. Similar stability is expected for this Standard.
PHR3526
Ribitol
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 500 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
-
How about stability material after dissolve in water? what is reccomendation of storage and expire date of the dissolved material as standard?
1 answer-