PHR3339
Ramipril Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
(2S,3aS,6aS)-1-[(S)-2-[[(S)-1-[(Methylethoxy)carbonyl]-3-phenylpropyl]amino]propanoyl]octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic acid, Miconazole Nitrate, Ramipril isopropyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to EP R0145010
traceable to USP 1598323
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C24H34N2O5/c1-15(2)31-24(30)19(13-12-17-8-5-4-6-9-17)25-16(3)22(27)26-20-11-7-10-18(20)14-21(26)23(28)29/h4-6,8-9,15-16,18-21,25H,7,10-14H2,1-3H3,(H,28,29)/t16-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
chave InChI
WJWHJJCWHNPKTH-MQBSTWLZSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3