PHR2626
Dexketoprofen Tromethamine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Dexketoprofen tromethamine salt, (S)-3-Benzoyl-α-methylbenzeneacetic acid compound with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (1:1), (S)-Ketoprofen tromethamol, Dexketoprofen trometamol
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1179118
família API
dexketoprofen
forma
powder
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 500 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C16H14O3.C4H11NO3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12;5-4(1-6,2-7)3-8/h2-11H,1H3,(H,18,19);6-8H,1-3,5H2
chave InChI
QUZMDHVOUNDEKW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.