PHR3212
Nadolol
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
Nadolol
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1449700
família API
nadolol
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 400 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)NCC(O)COc1cccc2C[C@@H](O)[C@@H](O)Cc12
InChI
1S/C17H27NO4/c1-17(2,3)18-9-12(19)10-22-16-6-4-5-11-7-14(20)15(21)8-13(11)16/h4-6,12,14-15,18-21H,7-10H2,1-3H3/t12?,14-,15+/m1/s1
chave InChI
VWPOSFSPZNDTMJ-UCWKZMIHSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2