Documentos Principais
1449777
USP
Nadolol Related Compound G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-(tert-Butylamino)-3-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-yloxy)propan-2-ol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H27NO2
Peso molecular:
277.40
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
O produto 1449777 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
família API
nadolol
embalagem
pkg of 25 mg
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)