PHR3184
Hydralazine Hydrochloride
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
Hydralazine hydrochloride, 1-Hydrazinophthalazine hydrochloride
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1313006
família API
hydralazine
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 500 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].N\N=C1/N=NC=C2C=CC=CC12
InChI
1S/C8H8N4.ClH/c9-11-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-12-8;/h1-5,7H,9H2;1H/b11-8-;
chave InChI
SECXUXOCDLQOBI-MKFZHGHUSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)