PHR2862
Fenbendazole Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
Carbendazim, Albendazole Impurity E (PhEur), Fenbendazole Impurity A (PhEur), BCM, Methyl 2-benzimidazolecarbamate, Methyl benzimidazol-2-ylcarbamate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. F0040010
traceable to USP 1269414
descrição
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
família API
fenbendazole
Formulário
solid
embalagem
pkg of 50 mg
pf
>300 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)Nc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H9N3O2/c1-14-9(13)12-8-10-6-4-2-3-5-7(6)11-8/h2-5H,1H3,(H2,10,11,12,13)
chave InChI
TWFZGCMQGLPBSX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)