PHR2846
Buspirone Related Compound G
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
1,4-Di(pyrimidin-2-yl)piperazine, Buspirone Hydrochloride Impurity G (PhEur)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1078813
descrição
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
família API
buspirone
Formulário
solid
embalagem
pkg of 100 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N2(CCN(CC2)c3ncccn3)c1ncccn1
InChI
1S/C12H14N6/c1-3-13-11(14-4-1)17-7-9-18(10-8-17)12-15-5-2-6-16-12/h1-6H,7-10H2
chave InChI
CGDIIYVMINKXRL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)