1078642
USP
Buspirone Related Compound K
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
8-Azaspiro[4.5]decane-7,9-dione, 3,3-Tetramethyleneglutarimide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
buspirone
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C9H13NO2/c11-7-5-9(3-1-2-4-9)6-8(12)10-7/h1-6H2,(H,10,11,12)
chave InChI
YRTHJMQKDCXPAY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Buspirone Hydrochloride
- Buspirone Hydrochloride Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3