Documentos Principais
1078802
USP
Buspirone hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-[4-[4-(2-Pyrimidinyl)-1-piperazinyl]butyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H31N5O2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
421.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
pharmaceutical primary standard
família API
buspirone
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].O=C1CC2(CCCC2)CC(=O)N1CCCCN3CCN(CC3)c4ncccn4
InChI
1S/C21H31N5O2.ClH/c27-18-16-21(6-1-2-7-21)17-19(28)26(18)11-4-3-10-24-12-14-25(15-13-24)20-22-8-5-9-23-20;/h5,8-9H,1-4,6-7,10-17H2;1H
chave InChI
RICLFGYGYQXUFH-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HTR1A(3350)
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Buspirone hydrochloride USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Buspirone Hydrochloride Tablets
Ações bioquímicas/fisiológicas
5-HT1A serotonin receptor agonist; anxiolytic.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)