This product is a neat liquid with a purity of 98.8%. The average molecular weight is 616.82 g/mol, and the density is 0.960 g/mL. The molarity is calculated as (960 g/L ÷ 616.82 g/mol) * 0.9888 = 1.54 M.
PHR2731
Nonoxynol 9
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
α-(4-Nonylphenyl)-ω-hydroxynona(oxyethylene), 2-(4-Nonylphenoxy)ethanol
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000755
família API
nonoxynol
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 g
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-30°C
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
-
Hi morning, Recently we have bought Nonoxynol 9 (PHR2731-1G) but is liquid. I would like to know what the concentration is. Thanks in advance.
1 answer-