PHR2436
Cefazolin Impurity H
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
7-Aminocephalosporanic acid, 7-ACA
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
cefazolin
Formulário
powder
embalagem
pkg of 100 mg
pf
>300 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12SCC(COC(C)=O)=C(N1C(=O)[C@H]2N)C(O)=O
InChI
1S/C10H12N2O5S/c1-4(13)17-2-5-3-18-9-6(11)8(14)12(9)7(5)10(15)16/h6,9H,2-3,11H2,1H3,(H,15,16)/t6-,9-/m1/s1
chave InChI
HSHGZXNAXBPPDL-HZGVNTEJSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)